374059
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
98%
동의어(들):
1,1,1-Trifluoro-3-bromo-2-propanone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromoacetone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromopropanone, 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, Bromomethyl trifluoromethyl ketone, Bromotrifluoro-2-propanone
크기 선택
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
bp
87 °C/743 mmHg (lit.)
density
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H2BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h1H2
InChI key
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter