주요 문서
37342
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol
≥98.0%
동의어(들):
(1R-cis)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol, (1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
Beilstein:
1909468
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98.0%
광학 활성
[α]20/D +242±5°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
121-127 °C (lit.)
136-139 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10+/m0/s1
InChI key
QPUHWUSUBHNZCG-VHSXEESVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral building block for preparing both enantiomers of 1,2-epoxy-1,2,3,4-tetrahydro- naphthalene[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A.J. Blacker et al.
PCT Int. Appl. 94, 19338 null
Débora Maria Abrantes Costa et al.
Protein expression and purification, 132, 50-59 (2017-01-17)
The second enzyme of the naphthalene degradation pathway in Pseudomonas putida G7 is NahB, a dehydrogenase that converts cis-1,2-dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene to 1,2-dihydroxynaphthalene. We report the cloning, optimization of expression, purification, kinetic studies and preliminary structural characterization of the recombinant NahB. The