Key Documents
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H44FO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
486.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
Grade
technical grade
mp
201-203 °C (lit.)
SMILES string
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
애플리케이션
Antioxidant
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)