주요 문서
369330
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
98%
동의어(들):
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩285,824
₩285,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩285,824
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiNHC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
145.32
Beilstein:
1734528
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩285,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
InChI key
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
N-tert-Butyltrimethylsilylamine (Me3SiNH-t-Bu) reacts with [Cp*Rh(H2O)3](OTf)2 in acetone to yield a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*3Rh3(μ-OH)3(μ3-OH)](OTf)3(t-BuNH3).[1]
애플리케이션
N-tert-Butyltrimethylsilylamine may be used in the preparation of selenium and tellurium chalcogenides[2] and the facile synthesis of N-alkylaminomethylphosphonates.[3]
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Won Seok Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (20)(20), 3360-3364 (2004-10-16)
Treatment of [Cp*Rh(H(2)O)(3)](OTf)(2) (1) with Me(3)SiNH-t-Bu in acetone gave a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-OH)(3)(mu(3)-OH)](OTf)(3)(t-BuNH(3)) (2). Slow diffusion of Me(3)SiN(3) in diethyl ether into compound in acetone produced an azido-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-N(3))(3)(mu(3)-N(3))](OTf)(2) (3). On the other hand, treating 1 with Me(3)SiN(3) in
J. Solid State Inorg. Chem., 29, 759-759 (1992)
Synthetic Communications, 21, 201-201 (1991)