주요 문서
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
동의어(들):
Allyldiglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩521,406
₩521,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩521,406
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
Beilstein:
1754585
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩521,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0% (GC)
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.446
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)