주요 문서
367869
Sigma-Aldrich
Brucine hydrate
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩687,358
₩687,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩687,358
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26N2O4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
394.46 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩687,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol
mp
177-180 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
[H]O[H].[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4.H2O/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;1H2/t13-,18-,19-,21-,22-,23+;/m0./s1
InChI key
IEJIBKWJYHZFNW-SUJBTXFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)