주요 문서
367664
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
99%
동의어(들):
HFiPMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
0.71 psi ( 20 °C)
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.331 (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-3(2)4(14)15-5(6(8,9)10)7(11,12)13/h5H,1H2,2H3
InChI key
FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.