Key Documents
367249
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H10OH
CAS Number:
Molecular Weight:
176.25
Beilstein:
2047602
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −58°, c = 10 in methanol
광학 순도
ee: 99% (GLC)
bp
276-281 °C (lit.)
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CCCC[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-13H,4-5,8-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChI key
AAIBYZBZXNWTPP-NWDGAFQWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to prepare chiral isoprenyl and vinyl ethers and chiral pyruvates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The resolution of racemic hydroperoxides: the preparation of optically pure hydroperoxide natural products.
P Dussault et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(18), 6276-6277 (1988-08-01)
Synthesis, 836-836 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2258-2258 (1989)