주요 문서
366439
Sigma-Aldrich
1,1′-Oxalyldiimidazole
technical grade
동의어(들):
Oxalic acid diimidazolide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.16
Beilstein:
611833
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Carbonylations
mp
114-116 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
InChI key
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Contains imidazole
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.