주요 문서
365106
Sigma-Aldrich
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
동의어(들):
BSCCO 2212
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
입자 크기
5 μm
density
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
InChI key
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)