주요 문서
364479
Sigma-Aldrich
5-Methyl-5-hexen-2-one
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩111,752
₩111,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩111,752
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CH2CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩111,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h1,4-5H2,2-3H3
InChI key
VBCIOOKAKHGVMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 41, 4633-4633 (1985)
Palladium-catalyzed synthesis of allylic tertiary amines from vinylic bromides, olefins, and secondary amines.
Patel BA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 43(20), 3898-3903 (1978)
Convenient method for the synthesis of lineatin, a pheromone component of Trypodendron lineatum.
Baeckstroem P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(10), 3358-3362 (1991)