주요 문서
362948
Sigma-Aldrich
Barium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) hydrate
동의어(들):
Ba(TMHD)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
503.86 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
구성
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
반응 적합성
core: barium
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
InChI key
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
애플리케이션
Used in the preparation of superconducting thin films.[1][2]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)