주요 문서
362816
Sigma-Aldrich
4-(Nonyloxy)benzoic acid
97%
동의어(들):
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
264.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid crystal
SMILES string
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)