분석
98%
mp
42-45 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
nitro
SMILES string
Cc1cc(c(Cl)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,1H3
InChI key
SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup