주요 문서
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)