주요 문서
361534
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropanol
동의어(들):
4-(3-Hydroxypropyl)-4-nitro-1,7-heptanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC(CH2CH2CH2OH)3
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
59-65 °C (lit.)
SMILES string
OCCCC(CCCO)(CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H21NO5/c12-7-1-4-10(11(15)16,5-2-8-13)6-3-9-14/h12-14H,1-9H2
InChI key
WQOWCQQAYGOQNI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)