주요 문서
361259
Sigma-Aldrich
Silver citrate hydrate
동의어(들):
Citric acid trisilver salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩165,547
₩165,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩165,547
About This Item
Linear Formula:
AgO2CCH2C(OH)(CO2Ag)CH2CO2Ag·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
512.70 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩165,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
농도
55-65% Ag (by KSCN, titration)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.OC(CC(=O)O[Ag])(CC(=O)O[Ag])C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C6H8O7.3Ag.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
CUGZZMCNRSJKRJ-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.