문서
35943
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.03
Beilstein:
1938341
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.463
bp
184-187 °C
density
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
InChI key
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
애플리케이션
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter