분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
density
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)SCl
InChI
1S/C2H3ClO2S/c1-5-2(4)6-3/h1H3
InChI key
TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter