주요 문서
359254
Sigma-Aldrich
Poly[(dibenzo-18-crown-6)-co-formaldehyde]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
작용기
crown ether
InChI
1S/C20H24O6.CH2O/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18;1-2/h1-8H,9-16H2;1H2
InChI key
KGCIWPZIRMMANQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)