주요 문서
359017
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
98%
동의어(들):
cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O3 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
Beilstein:
2203732
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
solid
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
InChI key
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)