주요 문서
358738
Sigma-Aldrich
Tetraoctadecylammonium bromide
98%
동의어(들):
Tetrastearylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩319,522
₩319,522
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩319,522
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)17]4N(Br)
CAS Number:
Molecular Weight:
1107.86
Beilstein:
5846481
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩319,522
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
powder
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H148N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69-73(70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-72H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BUXYZRAZWWVKDS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Tetraoctadecylammonium bromide can be used:
  • In the synthesis of modified montmorillonite (MMT) named C72N–MMT, which can be used to prepare protein-based nanocomposite material.[1]
  • As an additive in the stabilization of liquid crystalline blue phases for optoelectronic and photonic applications.[2]
  • As a model compound in the study of the effect of quaternary ammonium salts in polymeric membranes on the functioning of ion-selective electrodes.[3] 
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Selective stabilisation of blue phase liquid crystal induced by distinctive geometric structure of additives
Lee J, et al.
Liq. Cryst., 45(2), 230-237 (2018)
Synthesis of nanocomposite films from wheat gluten matrix and MMT intercalated with different quaternary ammonium salts by way of hydroalcoholic solvent casting
Guilherme MR, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(3), 375-382 (2010)
The effect of lipophilic salts on surface charge in polymeric ion-selective electrodes
Zubrowska M, et al.
Electrochimica Acta, 56(17), 6114-6122 (2011)
질문
  1. Tetraoctadecylammonium bromide 98% 이 물질이 사용되는 곳이나, 용도가 무엇인지 알 수 있나요? 주로 쓰이는 곳.
    1 답변
    1. This product is used for various applications, which are typically specific to customer needs. The product description provides information on some common applications.