분석
98%
mp
76-79 °C (lit.)
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
InChI key
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable