추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
164-165 °C/754 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5,7H,2H2,1H3
InChI key
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter