주요 문서
357693
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
98%
동의어(들):
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
bp
219-220 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
InChI key
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)