주요 문서
349704
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenoxy)acetic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4OCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Crystal structure of (2-methylphenoxy)acetic acid has been reported.[1]
애플리케이션
(2-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Methylphenoxy) acetic acid.
Cox PJ and Hickey G.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(5), o771-o773 (2004)