분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
122-125 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
phenyl
SMILES string
CCC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI key
QGXMHCMPIAYMGT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter