주요 문서
349062
Sigma-Aldrich
2,2,2′-Trimethylpropionanilide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCONHC6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
99%
작용기
amide
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-9-7-5-6-8-10(9)13-11(14)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,2,2′-Trimethylpropionanilide (2,2,2-N-pivaloyl-o-toluidine) may be used to determine the concentration of lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) via titration.[1] It may be used to determine the concentrations of alkyllithiums by titration, to the colorimetric endpoint, indicated by the persistence of a yellow color in the solution.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 4-[?-(3-Thienyl) alkyl] pyridines and 4-[?-(3-Thienyl) alkyl]-2, 2'-bipyridines.
Wang JX, et al.
Australian Journal of Chemistry, 48(8), 1425-1436 (1995)
Suffert J.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 509-510 (1989)