주요 문서
348384
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3OC6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
203.12
Beilstein:
977669
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석:
98%
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
density
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-3-1-6(2-4-7)12-5-13/h1-4H
InChI key
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)