주요 문서
348317
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic anhydride
95%
동의어(들):
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
95%
bp
295 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)