주요 문서
348309
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic acid
99%
동의어(들):
4-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3-1,2-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
powder
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
CWJJAFQCTXFSTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C P Saint et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 323-328 (1990-06-01)
Genes involved in 4-methyl-o-phthalate and 4-hydroxy-iso-phthalate catabolism reside on a 226-232 kbp catabolic plasmid termed MOP. This was confirmed by transformation and conjugation into an isogenic heat-cured (MOP-) derivative of the wild-type isolate, identified and termed Pseudomonas cepacia Pc701. Transformation