주요 문서
347698
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-cis-2-propenoate
85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
85%
광학 활성
[α]20/D +118°, c = 18 in chloroform
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60-62 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)\C=C/[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-6-7(13-9)4-5-8(10)11-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4-/t7-/m0/s1
InChI key
VXZZSPHSNBVYHV-MJSGSUOKSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)