주요 문서
345733
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
density
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
애플리케이션
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)