주요 문서
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)4BRb
CAS Number:
Molecular Weight:
404.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
반응 적합성
core: boron
reagent type: catalyst
SMILES string
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)