Key Documents
345407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinethione
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
145.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −23°, c = 0.4 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NOS/c1-4(2)5-3-8-6(9)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,9)/t5-/m1/s1
InChI key
CIRDXQWBLPPFPN-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)