주요 문서
344966
Sigma-Aldrich
Tin(II) pyrophosphate
98%
동의어(들):
Stannous pyrophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩129,819
₩129,819
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩129,819
About This Item
Linear Formula:
Sn2P2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
411.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩129,819
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
SMILES string
O.[SnH2++].[SnH2++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
InChI key
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)