분석
99%
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCN(C1)C(C)=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
XKFPNHDGLSYZRC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Regioselective amidyl radical cyclization
Regioselective oxidation of cyclic amino compounds
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터