주요 문서
344435
Sigma-Aldrich
Magnesium D-gluconate hydrate
97%
동의어(들):
D-Gluconic acid magnesium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Mg · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
414.60 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +11°, c = 1.8 in H2O
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)