주요 문서
344001
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetanilide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4F
CAS Number:
Molecular Weight:
153.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)