주요 문서
343951
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H3OCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
319.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
83-85 °C/20 mmHg (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI key
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)