343862
1-Bromoheptadecafluorooctane
99%
동의어(들):
Heptadecafluorooctyl bromide, Perfluorooctyl bromide
크기 선택
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.305 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
density
1.93 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C8BrF17/c9-7(22,23)5(18,19)3(14,15)1(10,11)2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26
InChI key
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter