주요 문서
342645
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium (1-hydroxyethylidene)pentacarbonylchromium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)4N][CH3C(O-)=Cr(CO)5]
CAS Number:
Molecular Weight:
309.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
반응 적합성
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
186 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC([O-])=[Cr].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H3O.5CO.Cr/c1-5(2,3)4;1-2-3;5*1-2;/h1-4H3;1H3;;;;;;/q+1;-1;;;;;;
InChI key
XXLBAPDYJMKDNK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)