주요 문서
342246
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroarsenate(V)
98%
동의어(들):
Hexaflurate, Nopalmate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KAsF6
CAS Number:
Molecular Weight:
228.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
400 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
SMILES string
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.K/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChI key
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)