주요 문서
342009
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CHF2CF2OC6H4COH
CAS Number:
Molecular Weight:
222.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
density
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
InChI key
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)