주요 문서
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2CHCF2OC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
100 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
InChI key
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
애플리케이션
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)