주요 문서
341649
Sigma-Aldrich
Copper(II) 3,5-diisopropylsalicylate hydrate
동의어(들):
2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid copper(II) complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H34CuO6 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
506.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)