주요 문서
341509
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl benzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO2CH2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
애플리케이션
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)