주요 문서
341266
Sigma-Aldrich
cyclic Isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
동의어(들):
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid cyclic isopropylidene ester, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩113,071
₩113,071
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩113,071
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
170.16
Beilstein:
1241835
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩113,071
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
mp
63-65 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
작용기
ester
ketal
SMILES string
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)