주요 문서
341002
Sigma-Aldrich
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandione hydrate
동의어(들):
5-Methoxyninhydrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O5 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.17 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
InChI key
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)