주요 문서
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
동의어(들):
DMADC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
252.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
solid
mp
60-61 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
InChI key
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)